Läs mer
Uvex Pure White Coat suXXeed essentials, yttertygmaterial 65 % återvunnen polyester och 35 % bomull för män
Produktkod. 31759509 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-Large
5X-Large
6X-Large
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
31759509 3X-large
31759476 X-Small
31759496 Liten
31759492 Intermediär
31759507 Betydande
31759502 X-large
31759500 2X-large
31759505 4X-Large
31759475 5X-Large
31759488 6X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 31759509 Leverantör Uvex Leverantörsnummer 7039914
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.84 SEK
    404.93 SEK / Paket med 1
    Save 25.91 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 09-11-2026
suXXeed essentials-jacka för labb- och arbetskläder.
SuXXeeds essentials-kollektion kombinerar modern design med funktionalitet och komfort för vardagsarbete. Viktiga funktioner i suXXeed-filosofin är ergonomiska designer, högrisärmsinlägg och sportig passform för maximal rörelsefrihet och maximal komfort för bäraren. Tillverkad av 65 % återvunnen polyester och 35 % bomull, är detta blandade tyg hållbart och lämpligt för industriell tvätt. I kombination med ergonomiska snitt och förenklad design kan du skapa ett professionellt intryck för dina anställda.
  • Krage med repel Pressstift med knappar i rostfritt stål
  • Två sidofickor med lapp
  • Patch bröstficka OEKO-TEX™ Standard 100-certifierad
  • Tillgängliga storlekar: S till 6 XL
  • Sportig passform
  • Ergonomiska skärningar
  • Långt liv
  • Hög komfort för bäraren
  • Gäller för logistikpersonal, tjänsteleverantörer, byggnadsserviceleverantörer, laboratoriekläder, leasing, industriföretag och detaljhandel
Skötselinstruktioner:
  • 60 °C normal tvättcykel
  • Använd inte något kraftigt tvättmedel med optiska blekmedel
  • Industrial Wash 2
  • Blek inte
  • Kan torkas torrt, normal temperatur på 80 °C, normal torkningsprocess
  • Järn med en maximal sule-temperatur på 150 °C
  • Professionell kemtvätt med tetrakloretylen och/eller kolväten, standardprocess
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 3X-large
Kön Herrar
Material Polyester
Färg Vitt
Förslutningstyp Pressreglar
Disponibel Återanvändbar
Latexfri Ja
Produkttyp Fleranvändningsjacka