Läs mer
Keystone Cleanroom Products PureClean Självtätande 1421B Tyvek™ Autoklavpåse med genomskinlig filmsida och ångindikator, 16 till 20 tum bred
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30042323 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Storlek:
16 x 12
16 x 16
16 x 20
16 x 24
16 x 28
16 x 30
16 x 32
16 x 35
16 x 36
16 x 38
16 x 4
16 x 44
16 x 48
18 x 20
18 x 24
18 x 28
18 x 30
18 x 32
18 x 36
18 x 40
18 x 48
18 x 54
18 x 70
20 x 20
20 x 24
20 x 26
20 x 30
20 x 32
20 x 36
20 x 40
20 x 44
20 x 46
20 x 48
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Storlek
30042323 20 x 48
30042180 20 x 46
30042213 20 x 44
30042314 20 x 40
30042306 20 x 36
30042210 20 x 32
30042318 20 x 30
30042238 20 x 26
30042200 20 x 24
30042235 20 x 20
30042227 18 x 70
30042219 18 x 54
30042214 18 x 48
30042272 18 x 40
30042293 18 x 36
30042283 18 x 32
30042254 18 x 30
30042266 18 x 28
30042295 18 x 24
30042329 18 x 20
30042307 16 x 48
30042310 16 x 44
30042259 16 x 38
30042288 16 x 36
30042242 16 x 35
30042234 16 x 32
30042291 16 x 30
30042316 16 x 28
30042327 16 x 24
30042218 16 x 20
30042264 16 x 16
30042282 16 x 12
30042271 16 x 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Product Code. 30042323 Supplier Keystone Cleanroom Products Supplier No. 6STKRP2048SS
Only null left
Add to basket
Add to basket
PureClean™ Självförslutande autoklavpåsar är gjorda av en transparent film och 1421B DuPont™ Tyvek™ , som är en ny klass av obelagd, obehandlad, flexibel Tyvek™ material speciellt utformat för farmaceutisk användning i ångsteriliseringstillämpningar.
  • Obelagd Tyvek™ eliminerar risken för restavlagringar på utrustningen, efter sterilisering
  • Clear Side möjliggör visuell bekräftelse av torrhet för steriliserade delar och utrustning, vilket krävs av EU GMP Bilaga 1
  • Bekväm självförslutningsförslutning eliminerar behovet av autoklavtejp eller validering och användning av en värmeförseglare
  • Snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
  • Motstår rivning och punkteringar
  • Överlägsen mikrobiell barriär
  • Tillverkad och förpackad i en certifierad ISO 6 renrum
  • Tillverkad i USA
  • Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse
Förslutningstyp Säker sigill
Färg Klar, vit
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering av farmaceutisk utrustning
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Storlek 20 x 48
Temperaturområde (metriskt) 121 till 125 C
Tjocklek (engelska) 5,3 mil
Längd (engelska) 48 tum
Bredd (engelska) 20 tum
Produkttyp Autoklavpåse
Längd (metrisk) 121.9 cm
Bredd (metrisk) 50.8 cm
Tjocklek (metrisk) 5,3 mil