Läs mer
Keystone Cleanroom Products PureClean Självtätande 1421B Tyvek™ Autoklavpåse med genomskinlig filmsida och ångindikator, 16 till 20 tum bred
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Beskrivning
- Obelagd Tyvek™ eliminerar risken för restavlagringar på utrustningen, efter sterilisering
- Clear Side möjliggör visuell bekräftelse av torrhet för steriliserade delar och utrustning, vilket krävs av EU GMP Bilaga 1
- Bekväm självförslutningsförslutning eliminerar behovet av autoklavtejp eller validering och användning av en värmeförseglare
- Snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
- Motstår rivning och punkteringar
- Överlägsen mikrobiell barriär
- Tillverkad och förpackad i en certifierad ISO 6 renrum
- Tillverkad i USA
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | COC |
| Förslutningstyp | Säker sigill |
| Färg | Klar, vit |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering av farmaceutisk utrustning |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Storlek | 18 x 20 |
| Visa mer |