Läs mer
Corning™ PureCoat™ 384-brunn, aminbehandlad, platt-bottnad mikroplatta
Beskrivning
Corning PureCoat Amine (positivt laddade) och Carboxyl (negativt laddade) ytor ger förbättrad cellvidhäftning, snabbare cellproliferation och förbättrad återhämtning efter upptining över standard TC-ytor. Dessa ytor fungerar med ett brett spektrum av primära, transfekterade, transformerade och noggranna celltyper och har visat sig vara användbar i serumreducerade eller serumfria förhållanden.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Array | 16 x 24 |
| Förpackning | 5/C |
| Färg | Svart, Rensa botten |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Amin |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Visa mer |