Läs mer
Saint-Gobain Performance Plastics PureFlo™ PE skivkapslar
Produktkod. 30428870
Change view
Diameter (metrisk):
16 mm kaross
33 mm kaross
45,5 mm kaross
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk)
30428870 33 mm kaross
30428851 45,5 mm kaross
30428839 16 mm kaross
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30428870 Leverantör Saint-Gobain Performance Plastics Leverantörsnummer D25CUE0201H1H
Beräknad leverans: 28-12-2026
Gamma-irradierbara, engångsfiltreringsenheter avsedda för sterila enheter. Med hydrofoba PE-membran ger de överlägsen flödesprestanda vid ventilation och komprimerad gas. Kompakt och lätt med en 0,2 μm steriliserande membran.
  • Gamma-irradierbar design för sömlös integration i sterila engångsenheter.
  • Hydrofoba polyetenmembran (PE) säkerställer exceptionell flödesprestanda vid ventilations- och komprimeringsgasapplikationer.
  • Innehåller ett steriliseringsmembran av 0,2 μm kvalitet för att ge tillförlitlig filtrering samtidigt som tryckfallet är lägre jämfört med PVDF-membran.
  • Kompakt och lätt konstruktion främjar optimal processeffektivitet i småskaliga operationer.
  • Utformad för att hantera utmanande filtreringsbehov inom biopharma och andra kritiska tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Filterkapsel
Material (membran) Hydrofil PE
Porstorlek 0,2 μm
Sterilitet Icke-steril
Typ Bioreactor Vent
Diameter (metrisk) 33 mm kaross