Läs mer
Saint-Gobain Performance Plastics PureFlo™ PTFE skivkapslar
Beskrivning
- PureFlo™ PTFE-kapslar är designade för engångsfiltrering och erbjuder sterilitet och bekvämlighet i farmaceutiska processer.
- Det hydrofoba PTFE-membranet levererar pålitlig prestanda vid ventilation och komprimerad gas.
- Kapslarna är autoklavbara och uppfyller strikta krav på sterilisering för farmaceutiskt bruk.
- Den steriliserande membranet av 0,2 μm kvalitet säkerställer överlägsen flödeseffektivitet och minskar tryckfall jämfört med andra membran som PVDF.
- Animaliska komponenter undantas för att uppfylla branschens säkerhetsstandarder och efterlevnadskrav.
- Kapslarna erbjuder robust kemisk resistens, vilket gör dem idealiska för användning i krävande miljöer.
- Varje kapsel genomgår rigorösa integritetstester för att garantera konsekvent och pålitlig prestanda.
- Den kompakta och lätta designen möjliggör enkel integration i olika sammansättningar utan att öka volymen.
- Ett mångsidigt storleksspann stödjer uppskalningsinsatser i alla faser av läkemedelsutveckling och tillverkningsprocesser.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Filterkapsel |
| Material (membran) | Hydrofil PE |
| Porstorlek | 0,2 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Carboy Vent |
| Diameter (metrisk) | 33 mm kaross |