Läs mer
Saint-Gobain Performance Plastics PureFlo™ Z-serien PES Mini-kapslar
Produktkod. 30428883
Change view
Porstorlek:
0,2 μm
0,45 μm
0,45/0,2 μm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek
30428883 0,2 μm
30428857 0,45/0,2 μm
30428845 0,45 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30428883 Leverantör Saint-Gobain Performance Plastics Leverantörsnummer MZPS020D2H2H
Beräknad leverans: 28-12-2026
Hydrofila, gamma-irradierbara filtreringsenheter designade för engångssterila enheter. Med överlägset flöde, genomströmning, bred kemisk kompatibilitet och skalbarhet. De är tillförlitliga för- och efteranvändningstester för integritet för kritiska biofarmaceutiska processer.
  • PureFlo™ Z-seriens PES-kapslar är designade för engångs-sterila enheter och ger hydrofil filtrering för kritiska biofarmaceutiska processer.
  • Gamma-irradierbar design stödjer effektiv sterilisering och säkerställer kompatibilitet med strikta läkemedelskrav.
  • Överlägsen genomströmningskapacitet och flödesprestanda förbättrar operativ effektivitet i flytande applikationer.
  • Hydrofilt, asymmetriskt polyetersulfatmembran (PES) ger pålitlig filtrering och kemisk kompatibilitet över ett brett spektrum av ämnen.
  • Finns med en slutlig steriliseringskvalitet på 0,1 eller 0,2 μm membran, vilket säkerställer effektiv filtrering.
  • Det inbyggda ZenFlo-förfiltret™ som valfritt förbättrar prestanda och effektivitet.
  • Noggrant utvalda material och design möjliggör snabb och tillförlitlig integritetstestning före och efter användning för kritiska tillämpningar.
  • Skalbara storleksalternativ förenklar uppskalning genom alla stadier av läkemedelsutveckling och tillverkningsprocesser.
  • Autoklavbar konstruktion säkerställer flexibilitet i steriliseringsmetoder för optimerad användbarhet.
  • Lätt och kompakt design integreras sömlöst i biofarmaceutiska sammansättningar utan att lägga till volym.
  • Främjar optimal processeffektivitet, minimerar drifttid och stödjer produktivitet i krävande miljöer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Filterkapsel
Material (membran) Hydrofil PES
Porstorlek 0,2 μm
Sterilitet Icke-steril
Typ Minikapslar