Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ Expi Endotoxin-Free Buffer Set
Kvantitet:
1 sats
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
Specifikt innehåller buffertuppsättningen RNAse A, återsuspensionsbuffert (R3), lyseringsbuffert (L7), utfällningsbuffert (N3), jämviktsbuffert (EQ1), tvättbuffert (W8), elueringsbuffert (E4), TE-buffert (TE), Endotoxinborttagningsbuffert, lysindikator och endotoxinfritt vatten.
- Enkelt och supersnabbt protokoll —Till skillnad från andra anjonbytesbaserade endotoxinfria plasmidreningssystem, PureLink™ Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit använder vakuumfiltrering för lysatklarning och plasmid-DNA-rening. Det finns ingen väntan på gravitationsflödeskolonner och typisk rening tar 90 minuter.
- Högutbyte —solat upp till 1,5 mg högkvalitativt endotoxinfritt plasmid-DNA
- Endotoxinfri Rena —endotoxinfri (< 0,1 EU/μ g) plasmid som är idealisk för känsliga tillämpningar såsom transfektion av primära celler, genomteknik och forskning om genterapi eller plasmidvacciner.
- Renhet —Ultralåga nivåer av protein-, RNA- och genomisk DNA-kontamination
- Kompatibilitet med ExpiCHO™ och Expi293™ Expression Systems —Plasmid renad med användning av PureLink™ Expi Endotoxin-Free Plasmid Purification Kit är kompatibel med Gibco™ ExpiCHO™ och Expi293™ transienta däggdjursexpressionssystem.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •Återsuspensionsbuffert • Lysindikator • RNase A • Lysbuffert • Nederbördsbuffert • Endotoxinborttagningsbuffert • Tvättbuffert • Elueringsbuffert • TE-buffert |
| skala | Maxi |
| Provtyp | Bakterier |
| Uttryckssystem | Däggdjur |
| För användning med (applikation) | Kloning, PCR |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Manuella protokoll |
| Prep Skala | >1 mg (storskalig) plasmid-DNA,> 200μ g (storskalig) plasmid-DNA |
| Produktlinje | PureLink |
| Produkttyp | Buffertuppsättning |
| Kvantitet | 1 sats |
| Visa mer |