Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ Expi Endotoxin-Free Giga Plasmid Purification Kit
Beskrivning
Innehåller
- Återsuspensionsbuffert
- Lysindikator
- RNase A
- Lysisbuffert
- Nederbördsbuffert
- Endotoxinborttagningsbuffert
- Tvättbuffert
- Elueringsbuffert
- TE-buffert
- Expi Giga Filtration Column
- Expi Giga DNA Binding Column
- Endotoxinfria komponenter: elueringsbuffert, vatten, plasmidlagringsrör
De PureLink™ Expi Endotoxin-Free Giga Plasmid Purification Kit möjliggör snabb och enkel isolering av endotoxinfritt plasmid-DNA med hjälp av ett förbättrat anjonbytarharts. Rena upp till 15 mg högkvalitativt plasmid-DNA som är lämpligt för avancerade transfektionsapplikationer som transfektion av känsliga celllinjer. Satsen använder ett nytt vakuumassisterat reningsarbetsflöde som dramatiskt minskar reningstiden till cirka 2 timmar.
- Enkelt och snabbt protokoll —till skillnad från andra anjonbytesbaserade endotoxinfria plasmidreningssystem, används en vakuumfiltreringsmetod för lysatklarning och plasmid-DNA-rening. Det finns ingen väntan på gravitationsflödeskolonner, och reningen tar vanligtvis 2 timmar.
- Högutbytesisolat —upp till 15 mg högkvalitativt endotoxinfritt plasmid-DNA
- Endotoxinfri plasmid —producerar endotoxinfri (mindre än 0,1 EU/μ g) plasmid som är idealisk för känsliga tillämpningar som transfektion av primära celler och forskning om genterapi eller plasmidvacciner
- Renhet —ultralåga nivåer av protein-, RNA- och genomisk DNA-kontamination
- Kompatibilitetsrenad —plasmid är kompatibel med Gibco™ ExpiCHO™ och Expi293™ transienta däggdjursexpressionssystem
- Endotoxinfria komponenter —inkluderar ytterligare endotoxinfri elueringsbuffert, vatten och plasmidlagringsrör för extra sinnesfrid
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •Återsuspensionsbuffert |
| Formatera | Spinnkolonn |
| Isoleringsteknik | Anjonbytarharts |
| Provtyp | Bakteriekultur |
| Uttryckssystem | Däggdjur |
| För användning med (applikation) | Kloning, PCR |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Manuella protokoll |
| Antal reaktioner | 2 Förberedelser |
| Prep Skala | Mikrobiella prover i stora volymer (> 10 ml) |
| Produktlinje | PureLink |
| Visa mer |