Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit
Beskrivning
De PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit möjliggör snabb och enkel isolering av endotoxinfritt plasmid-DNA med hjälp av ett förbättrat anjonbytarmembran. På så lite som 90 minuter, rena upp till 1,5 mg högkvalitativt plasmid-DNA som är lämpligt för avancerade transfektionsapplikationer som transfektion av känsliga celllinjer eller genomteknik.
Fördelarna med PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit inkluderar:
• Enkel och snabb —protokollrening tar vanligtvis 90 minuter
• Högutbytesisolat —upp till 1,5 mg högkvalitativt plasmid-DNA
• Endotoxinfri plasmid mindre än —0,1 EU/μ g, idealisk för känsliga applikationer
• Ultralåga nivåer —av hög renhet av protein, RNA och genomisk DNA-kontamination
• —Kompatibilitet lämplig för användning med ExpiCHO och Expi293 uttryckssystem
• Endotoxinfria komponenter— elueringsbuffert, vatten och plasmidlagringsrör som är fria från
endotoxin Enkelt och snabbt protokoll
Till skillnad från andra anjonbytesbaserade endotoxinfria plasmidreningssystem, PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit använder centrifugerings- eller vakuumassisterad filtrering för lysatklarning och efterföljande plasmid-DNA-rening. Det finns ingen väntan på gravitationsflödeskolonner och hela reningen tar vanligtvis 90 minuter (inklusive det sista utfällningssteget).
Endotoxinfri plasmid
Rena endotoxinfri (mindre än 0,1 EU/μ g) plasmid som är idealisk för känsliga tillämpningar såsom transfektion av primära celler, genomteknik och forskning om genterapi eller plasmidvacciner in vivo.
Kompatibel med ExpiCHO och Expi293 expressionssystem
Plasmid renad med användning av PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit är helt kompatibel med Gibco ExpiCHO och Expi293 transienta däggdjursexpressionssystem.
Överlägsen kvalitet med endotoxinfria komponenter
Var säker på att kitet är av hög kvalitet och har ytterligare endotoxinfri elueringsbuffert, vatten och plasmidlagringsrör för extra sinnesfrid.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •Återsuspensionsbuffert • Lysindikator • RNase A • Lysbuffert • Nederbördsbuffert • Endotoxinborttagningsbuffert • Tvättbuffert • Elueringsbuffert • TE-buffert • Expi Maxi filtreringskolonn • Expi Maxi DNA-bindningskolonn • 50 mL koniska rör Endotoxinfria komponenter: elueringsbuffert, vatten, plasmidlagringsrör |
| Formatera | Spinnkolonn |
| Isoleringsteknik | Anjonbytarharts |
| skala | Maxi |
| Provtyp | Bakterier |
| Uttryckssystem | Däggdjur |
| För användning med (applikation) | Kloning, PCR |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Manuella protokoll |
| Antal reaktioner | 10 beredningar |
| Prep Skala | >1 mg (storskalig) plasmid-DNA,> 200μ g (storskalig) plasmid-DNA |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Lysis Buffer (L7)
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.