Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit
Produktkod. 15756003
Change view
Kvantitet:
10 beredningar
25 Förberedelser
4 Förberedelser
Förpackningsstorlek:
25 förberedelser
Paket med 10
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15756003 4 Förberedelser Paket med 4
15722362 10 beredningar Paket med 10
15768227 25 Förberedelser 25 förberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 15756003 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A33073
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
De PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit möjliggör snabb och enkel isolering av endotoxinfritt plasmid-DNA med hjälp av ett förbättrat anjonbytarmembran.
De PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit möjliggör snabb och enkel isolering av endotoxinfritt plasmid-DNA med hjälp av ett förbättrat anjonbytarmembran. På så lite som 90 minuter, rena upp till 1,5 mg högkvalitativt plasmid-DNA som är lämpligt för avancerade transfektionsapplikationer som transfektion av känsliga celllinjer eller genomteknik.
Fördelarna med PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit inkluderar:
• Enkel och snabb —protokollrening tar vanligtvis 90 minuter
• Högutbytesisolat —upp till 1,5 mg högkvalitativt plasmid-DNA
• Endotoxinfri plasmid mindre än —0,1 EU/μ g, idealisk för känsliga applikationer
• Ultralåga nivåer —av hög renhet av protein, RNA och genomisk DNA-kontamination
• —Kompatibilitet lämplig för användning med ExpiCHO och Expi293 uttryckssystem
• Endotoxinfria komponenter— elueringsbuffert, vatten och plasmidlagringsrör som är fria från
endotoxin Enkelt och snabbt protokoll
Till skillnad från andra anjonbytesbaserade endotoxinfria plasmidreningssystem, PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit använder centrifugerings- eller vakuumassisterad filtrering för lysatklarning och efterföljande plasmid-DNA-rening. Det finns ingen väntan på gravitationsflödeskolonner och hela reningen tar vanligtvis 90 minuter (inklusive det sista utfällningssteget).
Endotoxinfri plasmid
Rena endotoxinfri (mindre än 0,1 EU/μ g) plasmid som är idealisk för känsliga tillämpningar såsom transfektion av primära celler, genomteknik och forskning om genterapi eller plasmidvacciner in vivo.
Kompatibel med ExpiCHO och Expi293 expressionssystem
Plasmid renad med användning av PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit är helt kompatibel med Gibco ExpiCHO och Expi293 transienta däggdjursexpressionssystem.
Överlägsen kvalitet med endotoxinfria komponenter
Var säker på att kitet är av hög kvalitet och har ytterligare endotoxinfri elueringsbuffert, vatten och plasmidlagringsrör för extra sinnesfrid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Återsuspensionsbuffert
• Lysindikator
• RNase A
• Lysbuffert
• Nederbördsbuffert
• Endotoxinborttagningsbuffert
• Tvättbuffert
• Elueringsbuffert
• TE-buffert
• Expi Maxi filtreringskolonn
• Expi Maxi DNA-bindningskolonn
• 50 mL koniska rör
Endotoxinfria komponenter: elueringsbuffert, vatten, plasmidlagringsrör
Formatera Spinnkolonn
Isoleringsteknik Anjonbytarharts
skala Maxi
Provtyp Bakterier
Uttryckssystem Däggdjur
För användning med (applikation) Kloning, PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Manuella protokoll
Antal reaktioner 4 Förberedelser
Prep Skala >1 mg (storskalig) plasmid-DNA,> 200μ g (storskalig) plasmid-DNA
Produktlinje PureLink
Produkttyp Plasmidreningskit
Kvantitet 4 Förberedelser
Frakt skick Rumstemperatur
Mål Plasmid-DNA
Testtid 90 min.