Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit
Beskrivning
PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit möjliggör snabb och enkel isolering av endotoxinfritt plasmid-DNA med hjälp av ett förbättrat anjonbytesmembran. På så lite som 90 minuter kan du rena upp till 1,5 mg högkvalitativt plasmid-DNA som är lämpligt för avancerade transfektionsapplikationer såsom transfektion av känsliga celllinjer eller genomteknik.
Fördelarna med PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit inkluderar:
- Enkel och snabb protokollrening – tar vanligtvis 90 minuter
- Högavkastande – isolat upp till 1,5 mg högkvalitativt plasmid-DNA
- Endotoxinfri plasmid – mindre än 0,1 EU/μg, idealiskt för känsliga tillämpningar
- Högrenhet, – ultralåga nivåer av protein-, RNA- och genomiskt DNA-kontaminering
- Kompatibilitet – lämplig för användning med ExpiCHO och Expi293 uttryckssystem
- Endotoxinfria komponenter – eluerar buffert, vatten och plasmid lagringsrör som är fria från endotoxin
Enkelt och snabbt protokoll
Till skillnad från andra anjonbytesbaserade endotoxinfria plasmidreningssystem PureLink använder Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit centrifugerings- eller vakuumassisterad filtrering för lysatklarering och efterföljande plasmid-DNA-rening. Det finns ingen väntan på gravitationsflödeskolonner och hela reningen tar vanligtvis 90 minuter (inklusive det sista fällningssteget).
Endotoxinfri plasmid
Rena endotoxinfritt (mindre än 0,1 EU/μg) plasmid som är idealiskt för känsliga tillämpningar såsom transfektion av primärceller, genomteknik och forskning om genterapi eller plasmidvacciner in vivo.
Kompatibel med ExpiCHO och Expi293 uttryckssystem
Plasmid renad med Expi PureLink Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit är fullt kompatibel med Gibco™ ExpiCHO Expi293 och tillfälliga däggdjursuttryckssystem.
Överlägsen kvalitet med endotoxinfria komponenter
Var säker på att kitet håller hög kvalitet och har extra endotoxinfria eluationsbuffertar, vatten och plasmidrör för ökad sinnesro.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •Återsuspensionsbuffert • Lysindikator • RNase A • Lysbuffert • Nederbördsbuffert • Endotoxinborttagningsbuffert • Tvättbuffert • Elueringsbuffert • TE-buffert • Expi Maxi filtreringskolonn • Expi Maxi DNA-bindningskolonn • 50 mL koniska rör Endotoxinfria komponenter: elueringsbuffert, vatten, plasmidlagringsrör |
| Formatera | Spinnkolonn |
| Isoleringsteknik | Anjonbytarharts |
| skala | Maxi |
| Provtyp | Bakterier |
| Uttryckssystem | Däggdjur |
| För användning med (applikation) | Kloning, PCR |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Manuella protokoll |
| Antal reaktioner | 25 Förberedelser |
| Prep Skala | >1 mg (storskalig) plasmid-DNA,> 200μ g (storskalig) plasmid-DNA |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 25 Preps PURELINK ENDOFREE MAXI PLASMID
- Fara||Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: acetic acid, poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy, e