Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ Snabbt lågendotoxin Maxi Plasmid Purification Kit
Produktkod. 15974140
Change view
Antal reaktioner:
10 beredningar
20 förberedelser
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15974140 20 förberedelser Paket med 20
15801782 10 beredningar Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 15974140 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A36228
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
De PureLink Fast Low-Endotoxin Maxi Plasmid Purification Kit använder nästa generations kolonner med avancerade kiseldioxidmembran som möjliggör isolering av transfektionsgrad (< 1 EU/μ g) plasmid-DNA på cirka 30 minuter.
Det enkla fällningsfria protokollet ger upp till 1,5 mg plasmid, lämplig för standardtransfektioner och alla molekylärbiologiska tillämpningar som kloning och sekvensering.
  • Ultrasnabbt protokoll —innovativa kiseldioxidbaserade kolonner möjliggör rening av plasmid-DNA av transfektionskvalitet på under 30 minuter
  • Låg endotoxinplasmid, —den resulterande plasmiden innehåller mindre än 1 EU/μ g endotoxiner
  • Höga utbyten —isolerar upp till 1,5 mg högkvalitativt plasmid-DNA
  • Färgade buffertar —satsen har färgade buffertar som tillåter felfri visualisering av fullständig bakteriecellslys och efterföljande neutralisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Återsuspensionsbuffert, förvara vid °4 C vid mottagande
• Lyseringsbuffert, förvara i rumstemperatur
• Utfällningsbuffert, förvara vid rumstemperatur
• Bindningsbuffert, förvara vid rumstemperatur
• Tvättbuffert 1, förvara i rumstemperatur
• Tvättbuffert 2 (koncentrat), förvara i rumstemperatur
• Elueringsbuffert, förvara vid rumstemperatur
• Kolonnsammansättningar, förvara i rumstemperatur
• Sprutfilter, förvara i rumstemperatur
• Sprutkolvar, förvara i rumstemperatur
• Uppsamlingsrör, förvara i rumstemperatur
Formatera Sats
Isoleringsteknik Silikakolonn
skala Maxi
För användning med (applikation) Kloning, PCR
Antal reaktioner 20 förberedelser
Prep Skala Maxi insatskultur på 100-500 ml för att få ett utbyte på upp till 850μ g
Produktlinje PureLink
Produkttyp Plasmidreningskit
Kvantitet 20 förberedelser
Frakt skick Rumstemperatur
Testtid 30 min.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • X20 PL Fast Low-Endotoxin Maxi Plasmid Purificatio n Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, proteinase