Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ Snabb Midi-plasmidreningskit med lågt endotoxin
Antal reaktioner:
25 Förberedelser
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
Det enkla fällningsfria protokollet ger upp till 0,4 mg plasmid, lämplig för standardtransfektioner och alla molekylärbiologiska tillämpningar som kloning och sekvensering.
- Ultrasnabbt protokoll —innovativa kiseldioxidbaserade kolonner möjliggör rening av plasmid-DNA av transfektionskvalitet på under 30 minuter
- Låg endotoxinplasmid, —den resulterande plasmiden innehåller mindre än 1 EU/μ g endotoxiner
- Höga utbyten —isolerar upp till 0,4 mg högkvalitativt plasmid-DNA
- Färgade buffertar —satsen har färgade buffertar som tillåter felfri visualisering av fullständig bakteriecellslys och efterföljande neutralisering
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •Återsuspensionsbuffert, förvara vid °4 C vid mottagande • Lyseringsbuffert, förvara i rumstemperatur • Utfällningsbuffert, förvara vid rumstemperatur • Bindningsbuffert, förvara vid rumstemperatur • Tvättbuffert 1, förvara i rumstemperatur • Tvättbuffert 2 (koncentrat), förvara i rumstemperatur • Elueringsbuffert, förvara vid rumstemperatur • Kolonnsammansättningar, förvara i rumstemperatur • Sprutfilter, förvara i rumstemperatur • Sprutkolvar, förvara i rumstemperatur • Uppsamlingsrör, förvara i rumstemperatur |
| Formatera | Sats |
| Isoleringsteknik | Silikakolonn |
| skala | Midi |
| För användning med (applikation) | Kloning, PCR |
| Antal reaktioner | 25 Förberedelser |
| Prep Skala | Midi-skala inmatningskultur på 25-100 ml för att erhålla utbyten på upp till 200μ g |
| Produktlinje | PureLink™ |
| Produkttyp | Plasmidreningskit |
| Kvantitet | 25 Förberedelser |
| Visa mer |