Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Expi Plasmid Gigaprep Kit
Beskrivning
De PureLink™ HiPure Plasmid Gigaprep Kit innehåller också vakuumfiltreringskolonner som ger bakteriell filtrering utan centrifugering, vilket möjliggör extremt snabba processtider. De PureLink™ HiPure Expi Plasmid Gigaprep Kit isolerar vanligtvis 12 mg högkvalitativt, ultrarent plasmid-DNA med inneboende låga endotoxinnivåer från 2,5 L bakteriekultur.
Fördelarna med PureLink™ HiPure Expi Plasmid Gigaprep Kit inkluderar:
- Högutbytesisolat —upp till 14 mg högkvalitativt plasmid-DNA från en enda rening med 5 L bakteriekulturvolym
- Renhet —inneboende låga endotoxinnivåer (vanligtvis 0,1 –1,0 EU/μ g) och A260/280> 1.8, vilket gör den idealisk för transfektion av däggdjursceller
- Enkelt och supersnabbt protokoll —med vakuumassisterat protokoll, typisk plasmidisolering på så lite som 90 minuter
HiPure Expi anjonbyteskromatografi för plasmidrening
PureLink™ HiPure Expi plasmidreningskit använder ett nytt, proprietärt anjonbytarharts för att möjliggöra rening av de högsta nivåerna av plasmid-DNA av transfektionsgrad. Det förbättrade hartset kombinerar stor kapacitet med snabb flödeshastighet, hög upplösning och effektivt endotoxinavlägsnande. Plasmidberedningar är typiskt färdiga på mindre än 2 timmar med en renhet lika med två CsCl-gradienter. PureLink™ HiPure Expi-plasmidreningskit möjliggör den snabbaste processen för att erhålla den högsta mängden plasmid-DNA av transfektionsgrad.
Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •Jämviktsbuffert • Återsuspensionsbuffert • Lysisbuffert • Nederbördsbuffert • RNase A • Tvättbuffert • Elueringsbuffert • TE-buffert • Expi HiPure Giga Filtration Column • Expi HiPure Giga DNA Binding Column Förvara alla komponenter i rumstemperatur vid mottagandet. |
| Formatera | Sats |
| Isoleringsteknik | Anjonbytarharts |
| Provtyp | Bakteriekultur |
| För användning med (applikation) | Nästa generations sekvensering, transfektion, kloning, sekvensering, transformation, nukleinsyramärkning, PCR, in vitro transkription |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Manuella protokoll |
| Prep Skala | 12 mg plasmid-DNA |
| Produktlinje | PureLink |
| Produkttyp | Plasmid GigaPrep Kit |
| Kvantitet | 2 förberedelser |
| Visa mer |