Läs mer
Invitrogen™ PureLink™Pro 96 total RNA Purification Kit
Produktkod. 12055825
Change view
Kvantitet:
2 x 1 l
384 Förberedelser
5 x 1 l
750 ml
Produkttyp:
RNA tvättbuffert I
RNA tvättbuffert II (5X)
RNA-lysbuffert
RNA-reningskit
Förpackningsstorlek:
750ml
Paket med 2
Paket med 4
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Förpackningsstorlek
12055825 384 Förberedelser RNA-reningskit Paket med 4
11528686 750 ml RNA-lysbuffert 750ml
10694263 2 x 1 l RNA tvättbuffert II (5X) Paket med 2
10604833 5 x 1 l RNA tvättbuffert I Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12055825 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12173011A
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit ger högkapacitetsisolering av högkvalitativt totalt RNA från det bredaste utbudet av provtyper och storlekar.
De PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit ger högkapacitetsisolering av högkvalitativt totalt RNA från det bredaste utbudet av provtyper och storlekar. Isolera höga utbyten av totalt RNA med låg genomisk DNA-kontamination från bakterie-, jäst-, växt- eller däggdjursprover.
En timmes förfarande kräver ingen hantering eller bortskaffande av organiskt avfall. RNA binder till ett kiseldioxidmembran och föroreningar avlägsnas genom tvättning genom vakuumfiltrering eller centrifugering. Totalt RNA med hög renhet elueras i RNasfritt vatten; idealisk för användning i en mängd olika applikationer, inklusive RT-PCR, qPCR, Northern blotting och nukleasskyddsanalyser.
Förbättrad plattdesign
De PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit ger optimerade halvkjolar 96-brunnars plattor (Figur 3) för förbättrad prestanda och resultat. Dessutom förhindrar plattmunstyckena med ringformig krage korskontaminering av prover och förbättrar torkning av kiseldioxidmembranet för att förhindra etanolöverföring. Dessutom kan provbearbetning utföras manuellt med hjälp av ett bänkvakuumgrenrör, genom centrifugering (vid 2250 xg), eller med en automatiserad vätskehanteringsplattform. Den halvkjolade plattkonstruktionen är kompatibel med de flesta vakuumförgreningar på robotarbetsstationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •150 ml PureLink Pro 96 lyseringsbuffert; förvara i rumstemperatur
• 250 ml PureLink Pro 96 tvättbuffert I; rumstemperatur
• 250 ml PureLink Pro 96 tvättbuffert II; rumstemperatur
• 75 ml PureLink Pro 96 RNase-fritt vatten; rumstemperatur
• 4 PureLink 96-brunnars totalt RNA-filterplattor; rumstemperatur
• 4 PureLink Pro 96 elueringsplattor; rumstemperatur
Isoleringsteknik Kiselplatta
Reningstid 25 min. (Efter provhomogenisering)
Elueringsvolym 45 170–μ L
Provtyp Bakterier, Celler, Växt, Vävnad, Jästsvampar
Slutlig produkttyp Totalt RNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
För användning med (utrustning) Biomek FX, Robotic vätskehanteringssystem, Eppendorf epMotion TECAN Frihet Evo , TECAN Genesis
För användning med (applikation) RT-PCR, qPCR, konstruktion av cDNA-bibliotek, NGS, mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern blotting, In Vitro-translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning
Produkttyp RNA-reningskit
Kvantitet 384 Förberedelser
skala Mini
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial mängd Bakterier:≤ 10 9 celler, celler: varierar, växt:≤ 150 mg, vävnad:≤ 100 mg, jäst:≤ 1,8 ml
Avkastning Upp till 33μ g
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Protein denaturant,Thiocyanic acid