Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ RNas A (20 mg/ml)
Produktkod. 10618703
Change view
Kvantitet:
10 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10618703 10 ml -
11508686 25 ml 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10618703 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12091021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2225.00 SEK
    1913.65 SEK / 10ml
    Save 311.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
PureLink™ RNas A (ribonukleas A) är ett bukspottkörtelribonukleas från nötkreatur som klyver enkelsträngat RNA.
  • RNas A (ribonukleas A) är ett bukspottkörtelribonukleas från nötkreatur som klyver enkelsträngat RNA
  • Används för isolering av RNA-fritt DNA
Koncentration
  • 20 mg RNas A/ml i 50 mM Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM EDTA
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring En 10 ml flaska
Förvaras vid 2 °C till 8 °C.
Koncentration 20 mg/mL
Förpackningstyp Flaska
Produktlinje UltraPure
Kvantitet 10 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Form Vätska