Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ RNas A (20 mg/ml)
Produktkod. 11508686
Change view
Kvantitet:
10 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11508686 25 ml 25ml
10618703 10 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11508686 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12091039
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6370.00 SEK
    5478.65 SEK / 25ml
    Save 891.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
De PureLink 96 Plasmid Purification System finns tillgängligt som ett komplett kit och inkluderar filterplattor, mottagarplattor, luftporös tejp, folietejp, tillväxtblock, lysbuffert, TE-buffert, cellsuspensionsbuffert och RNase A. Komponenter finns också separat. PureLink 384 Plasmidreningsplattor finns i förpackningar om 25. PureLink 384 Pre-Lysis Buffer finns också separat.
PureLink™ RNas A (ribonukleas A) är ett bukspottkörtelribonukleas från nötkreatur som klyver enkelsträngat RNA.
  • RNas A (ribonukleas A) är ett bukspottkörtelribonukleas från nötkreatur som klyver enkelsträngat RNA
  • Används för isolering av RNA-fritt DNA
Koncentration
  • 20 mg RNas A/ml i 50 mM Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM EDTA
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 x 25 ml flaska.
Förvara vid 2 –8 °C.
Koncentration 20 mg/mL
Förpackningstyp Flaska
Produktlinje UltraPure
Kvantitet 25 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Form Vätska