Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ RNas A (20 mg/ml)
Kvantitet:
10 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
Beskrivning
- RNas A (ribonukleas A) är ett bukspottkörtelribonukleas från nötkreatur som klyver enkelsträngat RNA
- Används för isolering av RNA-fritt DNA
Koncentration
- 20 mg RNas A/ml i 50 mM Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM EDTA
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | En 10 ml flaska Förvaras vid 2 °C till 8 °C. |
| Koncentration | 20 mg/mL |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Produktlinje | UltraPure |
| Kvantitet | 10 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Vätska |