Läs mer
Labcon PurePlus™ 0,1 ml 8-brunnars lågprofils PCR-rörremsor med individuellt fastsatta genomskinliga platta lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16664142 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Kvantitet:
120 remsor/påse
Produktkod. Kvantitet
16664142 120 remsor/påse
1 options
Produktkod. 16664142 Leverantör Labcon Leverantörsnummer 39285500009
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med individuellt fästa optiskt klara platta snäpplock
  • PCR-striprör med 8 brunnar för realtids-PCR-termocykler
  • Låg profil
  • Med individuellt fästa optiskt klara platta snäpplock
  • Passar de flesta 8-brunnars termocykler
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Färg Klart
Volym (metrisk) 0.1 mL
Kvantitet 120 remsor/påse
För användning med (utrustning) PCR Strip Tuber med 8 brunnar för realtids PCR Thermocyclers
Produktlinje PurePlus
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen USP Klass VI Harts
Förslutningstyp Platt mössa
Antal Wells 8
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp PCR-rör