Läs mer
Labcon PurePlus™ 0,1 mL 96 Well Low Profile PCR-plattor för populära termocyklister
Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Naturlig
Beskrivning
- 96-brunnars platta lågprofil-PCR-plattor för de flesta termocyklister
- Med tryckt referensnät
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI harts
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Lock | Utan lock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | 10 tallrikar/låda, 10 lådor/fodral |
| Produktlinje | PurePlus |
| Färg | Naturlig |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Tallrik |
| Material | Polypropen USP Klass VI Harts |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |