Läs mer
Labcon™ PurePlus™ 0,1 mL, 96-brunnars PCR-plattor med halvkjol för ABI™ Snabba termocyklar
Handla allt Labcon Produkter
Kjol stil:
Halvkjol
Beskrivning
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| För användning med (utrustning) | ABI™ Snabb Thermocycler |
| Kjol stil | Halvkjol |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 0.1 mL |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| nr per ärende | 100/Cs. |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Längd (metrisk) | 127.8 mm |
| Visa mer |