Läs mer
Labcon™ PurePlus™ 0,1 mL realtids 8-brunnars PCR-rörremsor med lock
Handla allt Labcon Produkter
:
Realtids 8-brunnars PCR-rörremsor med lock; Stängningsfärg: Genomskinlig; Stängning medföljer: fästa mössor; Format: Bagged; Antal brunnar: 8; Volym (metrisk): 0,1 ml
Beskrivning
- Vita brunnar
- Optiskt klara fästa lock
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Klart |
| Volym (metrisk) | 0.1 mL |
| Antal Wells | 8 |
| Förslutning ingår | Bifogade mössor |
| Formatera | Säckad |