Läs mer
Labcon™ PurePlus™ 0,2 ml, 12-brunnars PCR-rörremsor
Produktkod. 17567946 Handla allt Labcon Produkter
Volym (metrisk):
0,2 ml
Produktkod. 17567946
Brand: Labcon™ 39505400009
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dessa 12-brunnars PCR-rörremsor kommer bekvämt förpackade i påsar.
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Höjd (metrisk): 20,7 mm
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,2 ml
Kvantitet 80 rör/pk., 10 pk./Cs.
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Bredd (metrisk) 7.2 mm
Längd (metrisk) 105.3 mm
Antal Wells 12
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Formatera Säckad