Läs mer
Labcon PurePlus™ 0,2 mL 12-brunnars PCR-rörremsor och remsor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16694142 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Kvantitet:
80 remsor och kepsar/väska
Produktkod. Kvantitet
16694142 80 remsor och kepsar/väska
1 options
Produktkod. 16694142 Leverantör Labcon Leverantörsnummer 39555400009
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Passar de flesta 12-brunnars termocykler
  • PCR remsor med 12 brunnar och separata remsor
  • Passar de flesta 12-brunnars termocykler
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Färg Klart
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 80 remsor och kepsar/väska
För användning med (utrustning) Passar de mest populära termocyklarna
Produktlinje PurePlus
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen USP Klass VI Harts
Förslutningstyp Kupolformad Strip Cap
Antal Wells 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp PCR-rör