Läs mer
Labcon™ PurePlus™ 0,2 mL, 384-brunnars djupbrunnsplatta med fyrkantiga brunnar
Handla allt Labcon Produkter
Antal Wells:
384
Beskrivning
- Fyrkantiga brunnar med platt botten
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI Harts
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 0.2 mL |
| Antal Wells | 384 |
| Well Shape | Fyrkantig |
| nr per ärende | 50/Cs. |
| Antal per förpackning | 5/Pk. |
| Kvantitet | 5 Tallrikar/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Längd (metrisk) | 127.8 mm |
| Bredd (metrisk) | 85.5 mm |
| Visa mer |