Läs mer
Labcon™ PurePlus™ 0,2 ml, 8-brunnars PCR-rör och kapsylremsor
Produktkod. 17557946 Handla allt Labcon Produkter
Volym (metrisk):
0.2 mL
Produktkod. 17557946
Brand: Labcon™ 39455500009
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dessa 8-brunnars PCR-rörremsor kommer bekvämt förpackade i påsar med remsor.
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Höjd (metrisk): 20,7 mm
Specifikationer
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 125 Rör/Pk., 10 Pk./Cs.
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Bredd (metrisk) 7.1 mm
Längd (metrisk) 70 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Formatera Säckad