Läs mer
Labcon PurePlus™ 0,2 mL 8-brunnars PCR-rörremsor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16629852 Handla allt Labcon Produkter
Volym (metrisk):
0.2 mL
Produktkod. 16629852
Brand: Labcon 39405500009
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Passar de flesta 8-brunnars termocykler
  • PCR-remsrör med 8 brunnar för de flesta termocyklister
  • Passar de flesta 8-brunnars termocykler
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Färg Naturlig
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 125 Strips/påse
Produktlinje PurePlus
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen USP Klass VI Harts
Dnase Free Ja
RNase fri Ja
Frakt skick Rumstemperatur
Förslutningstyp Strip caps säljs separat
Antal Wells 8 brunnar för de flesta termocyklister
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Påfyllningsbar