Beskrivning
- PCR-rörremsa
- Passar de flesta 8-brunnars termocykler
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI harts
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 0.2 mL |
| Kvantitet | 120 remsor/påse |
| För användning med (utrustning) | PCR Strip Tuber med 8 brunnar för realtids PCR Thermocyclers |
| Produktlinje | PurePlus |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material | Polypropen USP Klass VI Harts |
| Förslutningstyp | Fäst mössa |
| Antal Wells | 8 |
| Visa mer |