Läs mer
Labcon PurePlus™ 0,2 mL 8-brunnars PCR-rörremsor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7194023 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Fäst mössa
Kupolformad mössa
Kupolformad mössa (fastsatt)
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp
16634142 Kupolformad mössa (fastsatt)
16644142 Kupolformad mössa
16654142 Fäst mössa
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16634142 Leverantör Labcon Leverantörsnummer 39255500009
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PCR-remsrör med 8 brunnar för de flesta termocyklister
  • PCR-rörremsa
  • Passar de flesta 8-brunnars termocykler
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-överensstämmelse
Färg Klart
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 120 remsor/påse
För användning med (utrustning) PCR Strip-rör med 8 brunnar för de flesta termocyklister
Produktlinje PurePlus
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen USP Klass VI Harts
Förslutningstyp Kupolformad mössa (fastsatt)
Antal Wells 8
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp PCR-rör