Läs mer
Labcon™ PurePlus™ 0,2 mL, 8-brunnars PCR-rörremsor med påsatta lockremsor
Produktkod. 17547946 Handla allt Labcon Produkter
Volym (metrisk):
0.2 mL
Produktkod. 17547946
Brand: Labcon™ 39295500009
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dessa 8-brunnars PCR-rörremsor levereras i påsar med bifogade kapsylremsor.
  • Fästa genomskinliga, platta remsor
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
Specifikationer
Stängningsfärg Klart
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 125 Rör/Pk., 10 Pk./Cs.
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Bredd (metrisk) 6.5 mm
Längd (metrisk) 69.4 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutning ingår Bifogade mössor
Formatera Säckad