Läs mer
Labcon™ PurePlus™ 0,2 mL, 96-brunnars PCR-platta med halvkjol för termocyklare i realtid
Produktkod. 17517956 Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Vitt
Produktkod. 17517956
Brand: Labcon™ 39635200009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa 96-brunnars PCR-plattor har en halv kjol och är kompatibla med termocykler i realtid.
  • Opak vit
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
För användning med (utrustning) Termocykler i realtid
Kjol stil Halv
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0.2 mL
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.
Längd (metrisk) 127.8 mm
Bredd (metrisk) 85.5 mm
Höjd (metrisk) 15.5 mm