Läs mer
Labcon PurePlus™ 0,2 mL 96-brunnars PCR-plattor för ABI™ Termocyklister
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16669852 Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Naturlig
Produktkod. 16669852
Brand: Labcon 39725200009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med tryckt referensnät
  • 96 brunnar PCR-plattor för ABI™ termocykler
  • Med tryckt referensnät
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Lock Utan lock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 10 tallrikar/låda, 10 lådor/fodral
Produktlinje PurePlus
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Tallrik
Material Polypropen USP Klass VI Harts
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) PCR
Kvantitet 10 tallrikar / kartong
RNase fri Ja
Frakt skick RT
Temperaturområde (metriskt) Kan frysas till -80 °C