Läs mer
Labcon PurePlus™ 0,2 mL 96-brunnars PCR-plattor med hel kjol för termocyklister i realtid
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16649852 Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 16649852
Brand: Labcon 39685200009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med tryckt referensnät
  • 96 välförsedda PCR-plattor för PCR-termocykler i realtid
  • Med tryckt referensnät
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Lock Utan lock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 10 tallrikar/låda, 10 lådor/fodral
Produktlinje PurePlus
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Tallrik
Material Polypropen USP Klass VI Harts
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) PCR
Kvantitet 10 tallrikar / kartong
RNase fri Ja
Frakt skick RT
Temperaturområde (metriskt) Kan frysas till -80 °C