Läs mer
Labcon PurePlus™ 0,2 mL 96-brunnars PCR-plattor för populära termocyklister
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16614152 Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Assorted
Naturlig
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 16614152
Brand: Labcon 39775290009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Med tryckt referensnät
  • PCR Plate
  • 96 well flat PCR plates for most thermocyclers
  • With printed reference grid
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklaveringsbar Autoclavable
Förpackning 10 Plates/Box, 10 Boxes/Case
Produktlinje PurePlus
Färg Assorted
Disponibel Single-use
För användning med (utrustning) Fits Most Popular Thermocyclers
Material Polypropylene USP Class VI Resin
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Sterilitet Non-sterile
Well Shape Conical Bottom (V-well)
För användning med (applikation) Molecular Biology
Kvantitet 10 Plates / box