Läs mer
Labcon PurePlus™ 0,2 ml PCR-rör
Produktkod. 16674142 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Kupolformad mössa (fastsatt)
Platt lock (fastsatt)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp
16674142 Kupolformad mössa (fastsatt)
16684142 Platt lock (fastsatt)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16674142 Leverantör Labcon Leverantörsnummer 39345000009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    767.00 SEK
    614.15 SEK / Paket med 1000
    Save 152.85 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Passar de mest populära termocyklarna
  • PCR-rörremsa
  • TFits mest populära termocyklar
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Färg Klart
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 1000 rör/påse
För användning med (utrustning) Passar de mest populära termocyklarna
Produktlinje PurePlus
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen USP Klass VI Harts
Förslutningstyp Kupolformad mössa (fastsatt)
Antal Wells 1
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp PCR-rör