Läs mer
Labcon PurePlus™ 0,2 ml PCR-rör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16684142 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Kupolformad mössa (fastsatt)
Platt lock (fastsatt)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp
16684142 Platt lock (fastsatt)
16674142 Kupolformad mössa (fastsatt)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16684142 Leverantör Labcon Leverantörsnummer 39365000009
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Passar de mest populära termocyklarna
  • PCR-rörremsa
  • TFits mest populära termocyklar
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Spécification
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Färg Klart
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 1000 rör/påse
För användning med (utrustning) Passar de mest populära termocyklarna
Produktlinje PurePlus
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen USP Klass VI Harts
Förslutningstyp Platt lock (fastsatt)
Antal Wells 1
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp PCR-rör
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.