Läs mer
Labcon™ PurePlus™ 1,2 mL provbiblioteksrör
Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Individuella rör, ställ
Remsor om 12, Rack
Remsor om 12, packade
Remsor om 8, Rack
Beskrivning
- Finns i ställ för 96 platser eller återförslutningsbara påsar
- ATP, RNas/DNas, Endotoxinfri (icke-pyrogen)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Formatera | Remsor om 12, packade |
| Antal per förpackning | 80/Pk. |
| Förpackning | 80 rör/pk., 10 pk./Cs. |
| Volym (metrisk) | 12 mL |
| Sterilitet | Icke-steril |