Läs mer
Labcon™ PurePlus™ 12-brunnars PCR Tube Strip Caps
Produktkod. 17577946 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,2 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17577946 0,2 ml
1 options
Produktkod. 17577946 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 39525400009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa 12-brunnars PCR-rörremsor kommer bekvämt förpackade i påsar.
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Längd (metrisk): 114,2 mm
  • Bredd (metrisk): 6,1 mm
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Polypropen
Formatera Säckad
Höjd (metrisk) 2.5 mm
Antal per förpackning 80/Pk.
nr per ärende 800/Cs.
Kvantitet 80 Caps/Pk., 10 Pk./Cs.
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 0,2 ml