Läs mer
Labcon PurePlus™ 2,5 mL 96 brunnar djupa brunnar plattor med fyrkantiga brunnar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16609852 Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Naturlig
Produktkod. 16609852
Brand: Labcon 39005200009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropen USP Klass VI harts
  • Deep Well Plate
  • 96 djupa brunnar med fyrkantiga brunnar med platt botten
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Lock Utan lock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 10 Tallrikar/Pk., 10 Pk./Koffert
Produktlinje PurePlus
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Tallrik, djup brunn
Material Polypropen USP Klass VI Harts
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 2.5 mL
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) PCR
Kvantitet 10 Tallrikar / Pk.
RNase fri Ja
Frakt skick RT
Temperaturområde (metriskt) Kan frysas till -80 °C
Höjd (metrisk) 115 mm