Läs mer
Labcon™ PurePlus™ 2 mL, 96-brunnars Deep Well Forensic Plates
Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Beskrivning
- 96 djupa brunnsplattor med fyrkantiga brunnar och konisk botten
- Om steril, validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Lock | Utan lock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produktlinje | PurePlus |
| Färg | Naturlig |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polypropen USP Klass VI Harts |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 2 mL |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |