Läs mer
Labcon™ PurePlus™ 25μ L, 384-brunnars PCR-platta med hel kjol för populära termocyklister
Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Klart
Beskrivning
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Frysbar
Specifikationer
Specifikationer
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 25μ L |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| nr per ärende | 100/Cs. |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Kvantitet | 10 Tallrikar/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Visa mer |