Läs mer
Labcon™ PurePlus™ 25μ L 384-brunnars PCR-platta med hel kjol och registrering
Handla allt Labcon Produkter
Kjol stil:
Kantad
Beskrivning
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Kan frysas till -80 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Array | 16 x 24 |
| Kjol stil | Kantad |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 25μ L |
| Antal Wells | 384 |
| nr per ärende | 100/Cs. |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Kvantitet | 10 Tallrikar/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Längd (metrisk) | 128 mm |
| Bredd (metrisk) | 85.7 mm |
| Visa mer |