Läs mer
Labcon™ PurePlus™ 8-brunnars optiskt klara realtids PCR-rörremslock
Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Klart
Beskrivning
- Kepsar i platt stil för 8-brunnars remsor
- ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI harts
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 0.2 mL |
| Kvantitet | 125 Kepsar/påse, 10 påsar/Cs. |
| Produktlinje | PurePlus |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material | Polypropen |
| RNase fri | Ja |
| Förslutningstyp | Platt mössa |
| Antal Wells | 8 brunnar |
| Visa mer |