Beskrivning
- Strip caps med bubbel stil caps för 8 brunnar strips
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI harts
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Produkttyp | PCR Cap |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Polypropen |
| Färg | Naturlig |
| För användning med (applikation) | PCR |
| Förpackning | 125 Kepsar/påse, 10 påsar/Cs. |
| Kvantitet | 125 Kepsar/påse |
| Produktlinje | PurePlus |
| Rena påståenden | ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen) |
| Visa mer |