Läs mer
Labcon™ PurePlus™ 96-brunnars djupa brunnsplattor med runda brunnar och konisk botten
Produktkod. 17577926 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Volym (metrisk) Tja:
1 ml
2 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Tja
17577926 2 ml
17587926 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17577926 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 39015200009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Djupa brunnsplattor med skårad registreringshörna.
  • ATP, RNas/DNas, Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Volym (metrisk) Tja 2 ml
Well Shape Rund, konisk botten (V-brunn)
Well Design 96 brunnar