Läs mer
Labcon™ PurePlus™ 96-brunnars djupa brunnsplattor med runda brunnar och konisk botten
Handla allt Labcon ProdukterBeskrivning
- ATP, RNas/DNas, Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI Harts
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Volym (metrisk) Tja | 1 ml |
| Well Shape | Rund, konisk botten (V-brunn) |
| Well Design | 96 brunnar |