Läs mer
Labcon PurePlus™ 96 brunns djupa brunnsplattor med fyrkantiga brunnar
Produktkod. 16694132 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Volym (metrisk) Fungerar:
1,2 ml
2,2 ml
2,5 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Fungerar Sterilitet
16694132 1,2 ml Icke-steril
16604142 1,2 ml Sterila
16614142 2,2 ml Icke-steril
16624142 2,2 ml Sterila
16684132 2,5 ml Icke-steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16694132 Leverantör Labcon Leverantörsnummer 39085200009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.00 SEK
    375.59 SEK / Paket med 10
    Save 21.41 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
96 djupa brunnsplattor med fyrkantiga brunnar
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 10 Tallrikar/Pk., 10 Pk./Koffert
Produktlinje PurePlus
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Passar de mest populära termocyklarna
Material Polypropen USP Klass VI Harts
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 1,2 ml
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
För användning med (applikation) Molekylärbiologi
Kvantitet 10 Tallrikar / Pk.