Beskrivning
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- För användning med termocykler
Specifikationer
Specifikationer
| Array | 8 x 12 |
| Kjol stil | Halvkjol |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 0.1 mL |
| Antal Wells | 96 |
| nr per ärende | 100/Cs. |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Kvantitet | 10 lådor/pk., 10 st./Cs. |
| Längd (metrisk) | 126.2 mm |
| Bredd (metrisk) | 86 mm |
| Visa mer |