Läs mer
Labcon™ PurePlus™ Cap Strips för 1,2 mL provbiblioteksrör
Komplettera dina 1,2 mL provbiblioteksrör med dessa lockremsor.
Brand: Labcon™ 3914-845-000-9
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- För användning med PurePlus™ 1,2 mL provbiblioteksrör
Specifikationer
Remsor om 12 | |
80 Rör/Pk. | |
Sterila | |
PurePlus™ 1,2 mL provbiblioteksrör |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Labcon™ PurePlus™ Cap Strips för 1,2 mL provbiblioteksrör > Cap Strips for 1.2 mL Sample Library Tubes; Format: Strips of 12; Sterility: Sterile; For Use With (Equipment): PurePlus™ 1.2 mL Sample Library Tubes
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering